Learn More
5-Acetil-2-amino-4-metiltiazol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole |
| Punto de fusión | ∽268°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 127111 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.21 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |