Learn More
5-Acetil-2-amino-4-metiltiazol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387226 5 g 5 g
11397226 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09108.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30748-47-1 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30748-47-1
Fórmula molecular C6H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 156.203
Número MDL MFCD00051952
Clave InChI PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-5-acetylthiazole, 1-2-amino-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methylthiazole, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one, 1-2-amino-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, ethanone, 1-2-amino-4-methyl-5-thiazolyl, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 5-acetyl-4-methyl-2-thiazolamine
PubChem CID 720882
Nombre IUPAC 1-(2-amino-4-metil-1,3-tiazol-5-il)etanona
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Punto de fusión ∽268°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 127111
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.21
Porcentaje de pureza ≥97%