Learn More
5-Acetil-2,4-dimetiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424774 5 g 5 g
11434774 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424774 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13741.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38205-60-6 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38205-60-6
Fórmula molecular C7H9NOS
Peso molecular (g/mol) 155.215
Número MDL MFCD00005331
Clave InChI BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
PubChem CID 520888
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)etanona
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Densidad 1.15
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5 g
Beilstein 120560
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.22
Porcentaje de pureza 99%