Learn More
5'-acetil-2',3'-isopropilideno adenosina, TRC
Código de producto. 30320699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30320699 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30320699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1795755G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5'-Acetyl-2',3'-isopropylidene Adenosine
CAS 15888-38-7
Fórmula molecular C15 H19 N5 O5
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-Acetyl-2,3-Isopropylidene Adenosine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5O5/c1-7(21)22-4-8-10-11(25-15(2,3)24-10)14(23-8)20-6-19-9-12(16)17-5-18-13(9)20/h5-6,8,10-11,14H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metil acetato
Peso molecular (g/mol) 349.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1386
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.