Learn More
5-Acetil-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479756 0.5 g 0.50 g
11469756 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20265.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90843-31-5
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00068033
Clave InChI MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 120°C to 121°C (15 mmHg)
Cantidad 0.5 g
Beilstein 131198
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%