Learn More
5-acetil-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyliminodibenzyl |
| CAS | 13080-75-6 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-acetyl-10,11-dihydro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 1-(10,11-Dihydrodibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, 5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, N-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, N-Acetyliminodibenzyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO/c1-12(18)17-15-8-4-2-6-13(15)10-11-14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9H,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 237.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1154 |