Learn More
Bis(dimetilcarbamato) de 5-acetil-1,3-fenileno, Mikromol™
Descripción
Bis(dimetilcarbamato) de 5-acetil-1,3-fenileno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 81732-48-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bambuterol Hydrochloride Imp. E (EP), Bambuterol Imp. E (EP), 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Impurity E, Bambuterol Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-acetil-5-(dimetilcarbamoiloxi)fenilo] |
| Mostrar más |