Learn More
Ácido 5-acetoximetil-2-furancarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic Acid |
| CAS | 90345-66-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O5/c1-5(9)12-4-6-2-3-7(13-6)8(10)11/h2-3H,4H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(=O)OCc1oc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(acetiloximetil)furano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0372 |