Learn More
5-acetoximetil-2-furaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde |
| CAS | 10551-58-3 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Furancarboxaldehyde, 5-[(acetyloxy)methyl]-, 2-Furaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, acetate (6CI,7CI,8CI), 5-[(Acetyloxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde, (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-(Acetoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)furfural, 5-(Acetoxymethyl)furfuraldehyde, 5-Acetoxymethyl-2-furfural, 5-Formyl-2-furfuryl acetate, 5-Formyl-2-furylmethyl acetate, 5-Formylfurfuryl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1oc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (5-formilfuran-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |