Learn More
5-Acetoximetil-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10752201 2 g 2 g
10205500 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163400020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10551-58-3 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10551-58-3
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00003233
Clave InChI QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetoxymethyl-2-furaldehyde, 5-formylfuran-2-yl methyl acetate, 5-acetoxymethylfurfural, 5-acetoxymethyl furfural, 5-formylfurfuryl acetate, 5-formyl-2-furyl methyl acetate, unii-5hh6180xyd, 5-acetoxymethyl furfural amf, 2-furancarboxaldehyde, 5-acetyloxy methyl
PubChem CID 66349
Nombre IUPAC Acetato de (5-formilfuran-2-il)metilo
SMILES CC(=O)OCC1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Marrón
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2 g
Beilstein 18, 15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals