Learn More
5-acetoximetil-2-furaldehído-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde-13C6 |
| CAS | 1215731-50-2 |
| Fórmula molecular | C213C6H8O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[(Acetyloxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde-13C6, 5-Acetoxymethylfurfural-13C6, (5-Formylfuran-2-yl)methyl Acetate-13C6, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde-13C6, 5-Formyl-2-furfuryl Acetate-13C6, 5-Formyl-2-furylmethyl Acetate-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1 |
| SMILES | CC(=O)O[13CH2][13c]1o[13c]([13CH]=O)[13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [5-(oxo(113C)metil)(2,3,4,5-13C4)furan-2-il](113C)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0624 |