Learn More
N-óxido de 5-acetoximetil-2,3-dimetilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetoxymethyl-2,3-dimethylpyridine N-oxide |
| CAS | 1159977-00-0 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dimethyl-3-pyridinemethanol 3-Acetate 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7-4-10(6-14-9(3)12)5-11(13)8(7)2/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (5,6-dimetil-1-oxidopiridin-1-io-3-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |