Learn More
5-acetoxi-3-cloro-2-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetoxy-3-chloro-2-pentanone |
| CAS | 13051-49-5 |
| Fórmula molecular | C7 H11 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-5-acetoxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxopentyl Acetate, 3-Chloro-3-acetopropyl Acetate, 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11ClO3/c1-5(9)7(8)3-4-11-6(2)10/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCC(Cl)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de (3-cloro-4-oxopentil) |
| Peso molecular (g/mol) | 178.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0397 |