Learn More
5-acetonil-2-metoxibencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 116091-63-5 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O4 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-(2-oxopropil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 243.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0565 |