Learn More
5-acetonil-2-metoxibencenosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 30463401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463401 4 x 25 mg -
30052554 100 mg 100 miligramos
30051369 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463401 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.1200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-acetonil-2-metoxibencenosulfonamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide
CAS 116091-63-5
Nombres de analitos o componentes 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-(2-oxopropil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 243.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0565 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.