Learn More
5-acetonil-2-metoxibencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
5-acetonil-2-metoxibencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 116091-63-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-(2-oxopropil)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |