Learn More
Ácido 5-acetaminosalicílico, Mikromol™
Código de producto. 30049142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049142 25 mg 25 miligramos
17961766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049142 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-acetaminosalicílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Mesalazine
CAS 51-59-2
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl Mesalazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Acetaminosalicylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-acetamido-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 195.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532 g/mol