Learn More
Cloruro de 5-acetamidonaftaleno-1-sulfonilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 52218-37-8 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N O3 S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClNO3S/c1-8(15)14-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12(10)18(13,16)17/h2-7H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-acetamidonaftaleno-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.007 |