Learn More
5-Acetamido-2-(pentafluoroetil)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15472689 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15472689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66076.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetamido-2-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1580464-60-3
Fórmula molecular C9H7F5N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-(6-Perfluoroethyl-3-pyridyl)acetamide
Clave InChI FTIYUAIKVLBBTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CN=C(C=C1)C(C(F)(F)F)(F)F
Nombre IUPAC N-[6-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)piridin-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 254.16
PubChem CID 99728620
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido