Learn More
Ácido 5-acetamido-2-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418957 10 g 10 g
11428957 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20568.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4368-83-6
Fórmula molecular C9H8N2O5
Peso molecular (g/mol) 224.172
Número MDL MFCD00035889
Clave InChI ZSHFMOUMOUOGKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetamido-2-nitrobenzoic acid, 5-acetylamino-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-nitro, 2-nitro-5-acetylaminobenzoic acid, 5-acetamido-2-nitrobenzoicacid, pubchem13220, acmc-209jv7, 5-acetamido-2-nitrobenzoic
PubChem CID 78076
ChEBI CHEBI:86569
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.17
Porcentaje de pureza 98%