Learn More
5-acetamido-2-hidroxiacetofenona, Mikromol™
Descripción
5-acetamido-2-hidroxiacetofenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| CAS | 7298-67-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida |
| Mostrar más |