Learn More
Ácido 5-acetamido-2-aminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337656 25 g 25 g
11327656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11256.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 50670-83-2 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50670-83-2
Fórmula molecular C9H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00060120
Clave InChI GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
PubChem CID 170890
Nombre IUPAC ácido 5-acetamido-2-aminobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Punto de fusión ∽230°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2726882
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%