Learn More
5-acenaftenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acenaphthenamine |
| CAS | 4657-93-6 |
| Fórmula molecular | C12H11N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Aminoacenaphthene, 1,2-Dihydro-5-acenaphthylenamine, NSC 137427 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5,13H2 |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)CCC3=CC=C2N |
| Nombre IUPAC | 1,2-dihidroacenaftilen-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0891 |