Learn More
Ácido 5,8-epoxi-13-cis retinoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,8-Epoxy-13-cis Retinoic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 112018-12-9 |
| Fórmula molecular | C20H28O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2Z,4E,6E)-7-(2,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,4,7a-trimethyl-2-benzofuranyl)-3-methyl-2,4,6-octatrienoic Acid, 13-cis-5,8-Epoxy-5,8-dihydroretinoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-14(12-18(21)22)8-6-9-15(2)16-13-17-19(3,4)10-7-11-20(17,5)23-16/h6,8-9,12-13,16H,7,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)/b8-6+,14-12-,15-9+ |
| SMILES | C/C(=C/C(=O)O)/C=C/C=C(\C)/C1C=C2C(CCCC2(O1)C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 316.43 |