Learn More
5,8-Dioxo Psoraleno, TRC
Código de producto. 30373639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373639 25 mg
30373629 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48685025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 483-36-3
Fórmula molecular C11H4O5
Peso molecular (g/mol) 216.15
Sinónimo 4H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-4,7,9-trione, 4,7-Dihydro-6-hydroxy-4,7-dioxo-5-benzofuranacrylic Acid delta-Lactone, Bergaptenquinone, NSC 401268, Psoralen Quinone
SMILES O=C1OC2=C(C=C1)C(=O)c3ccoc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,8-Dioxo Psoralen
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H4O5/c12-7-2-1-5-8(13)6-3-4-15-10(6)9(14)11(5)16-7/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0059