Learn More
5,8-dihidroxileucoquinizarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,8-Dihydroxyleucoquinizarin |
| CAS | 81-59-4 |
| Fórmula molecular | C14 H10 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4,5,8-Tetrahydroxy-2,3-dihydro-9,10-anthracenedione, NSC 23122 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O6/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-2,15-18H,3-4H2 |
| SMILES | OC1=C2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)C2=C(O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1,4,5,8-tetrahidroxi-2,3-dihidroantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.048 |