Learn More
5,8-Dihidro-1-naftol (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,8-Dihydro-1-naphthol |
| CAS | 27673-48-9 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Naphthalenol, 5,8-dihydro-, 1-Naphthol, 5,8-dihydro- (6CI,8CI), 5,8-Dihydro-1-naphthalenol, 5,8-Dihydro-1-naphthol, 5,8-Dihydronaphthalen-1-ol, 5-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene, NSC 125584 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-3,5,7,11H,4,6H2 |
| SMILES | Oc1cccc2CC=CCc12 |
| Nombre IUPAC | 5,8-dihidronaftalen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0732 |