Learn More
5,8-Dietil-7-hidroxi-6-dodecanona Oxima, TRC
Código de producto. 30376200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376200 100 mg
30372586 50 mg
30373859 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441795100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6873-77-4
Fórmula molecular C16H33NO2
Peso molecular (g/mol) 271.44
Sinónimo 5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanonoxime, 5,8-Diethyl-7-hydroxydodecan-6-oxime, 5,8-Diethyl-7-hydroxydodecane-6-oxime, LIX 63
Nombre IUPAC (7E)-5,8-dietil-7-hidroxiiminododecano-6-ol
SMILES CCCCC(CC)C(O)\C(=N\O)\C(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone Oxime
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33NO2/c1-5-9-11-13(7-3)15(17-19)16(18)14(8-4)12-10-6-2/h13-14,16,18-19H,5-12H2,1-4H3/b17-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.2511