Learn More
5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436068 1 g 1 g
15495186 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59681.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 959755-46-5 | C5H2Br2N4 | 277.907 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959755-46-5
Fórmula molecular C5H2Br2N4
Peso molecular (g/mol) 277.907
Número MDL MFCD11040378
Clave InChI IDWOTLNDEITXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,8-dibromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo 1,2,4 triazolo 1,5-a-pyrazine
PubChem CID 49758022
Nombre IUPAC 5,8-dibromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina
SMILES C1=C(N2C(=NC=N2)C(=N1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.91
Porcentaje de pureza 95%