Learn More
Ácido 5,7-docosadiinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Docosadiynoic Acid |
| CAS | 178560-65-1 |
| Fórmula molecular | C23 H38 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-15,20-22H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido tricosa-5,7-diinoico |
| Peso molecular (g/mol) | 346.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.2872 |