Learn More
Éster etílico del ácido 5,7-difenil-pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Diphenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 895764-31-5 |
| Fórmula molecular | C21H17N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17N3O2/c1-2-26-21(25)17-14-22-24-19(16-11-7-4-8-12-16)13-18(23-20(17)24)15-9-5-3-6-10-15/h3-14H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnn2c(cc(nc12)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 5,7-difenilpirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1321 |