Learn More
5,7-Dioxa-6-tiaspiro[2.5]octano 6-Óxido (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane 6-Oxide |
| CAS | 89729-09-9 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1-Cyclopropanedimethanol Cyclic Sulfite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3S/c6-9-7-3-5(1-2-5)4-8-9/h1-4H2 |
| SMILES | O=S1OCC2(CC2)CO1 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dioxa-6 λ4-tiaspiro[2.5]octano 6-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 148.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.019 |