Learn More
5,7-Dinitro-8-quinolinol, TRC
Código de producto. 30138254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138254 100 mg 100 miligramos
30133323 500 mg 500 miligramos
30008278 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480280100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1084-32-8
Fórmula molecular C9H5N3O5
Peso molecular (g/mol) 235.15
Sinónimo 5,7-Bis(hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dinitro-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dinitrooxine, 8-Hydroxy-5,7-dinitroquinoline, NSC 57103, NSC 74940
Nombre IUPAC 5,7-dinitroquinolina-8-ol
SMILES OC1=C2C(C=CC=N2)=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dinitro-8-quinolinol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5N3O5/c13-9-7(12(16)17)4-6(11(14)15)5-2-1-3-10-8(5)9/h1-4,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0229