Learn More
5,7-Dinitro-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dinitro-1H-benzimidazole |
| CAS | 32046-80-3 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Br N5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4,6-Dinitro-1H-benzimidazole, 4,6(or 5,7)-Dinitro-benzimidazole, 4,6-Dinitro-1-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrN5/c10-7-5(15-9(11)12)1-2-6-8(7)14-4-3-13-6/h1-4H,(H4,11,12,15) |
| SMILES | NC(=N)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| Nombre IUPAC | 1-(5-bromoquinoxalin-6-il)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.996 |