Learn More
5,7-Dimetilisatina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327716 25 g 25 g
11317716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11332.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39603-24-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
5,7-Dimethylisatin is used to produce cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetic acid ethyl ester by knoevenagel condensation with cyanoacetic acid ethyl ester. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster etílico de ácido 5,7-dimetilisatina se utiliza para producir ciano-(5,7-dimetil-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-ilideno)-acético por condensación de knoevenagel con éster etílico de ácido cianoacético. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39603-24-2
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00047219
Clave InChI HFZSCCJTJGWTDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-dimethylisatin, 5,7-dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-dimethyl-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-9ci, acmc-20a4zq, isatin-based compound, 48, 1h-indole-2,3-dione,5,7-dimethyl
PubChem CID 38296
Nombre IUPAC 5,7-dimetil-1H-indol-2,3-diona
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dimethylisatin
Punto de fusión 244°C to 248°C
Cantidad 25 g
Beilstein 143679
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 96%