Learn More
5,7-Dimethylisatin, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10613562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10613562 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10613562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 7-Dimethylisatin
Nombre de nota 95%
CAS 39603-24-2
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H9NO2
Número MDL MFCD00047219
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,7-dimethylisatin, 5,7-dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-dimethyl-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-9ci, acmc-20a4zq, isatin-based compound, 48, 1h-indole-2,3-dione,5,7-dimethyl
Clave InChI HFZSCCJTJGWTDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C
Nombre IUPAC 5,7-dimetil-1H-indol-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 175.187
PubChem CID 38296
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Powder