Learn More
5,7-dimetoxicumarina, TRC
Código de producto. 30388725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30388725 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30388725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473703500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citropten
CAS 487-06-9
Fórmula molecular C11 H10 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
Nombre IUPAC 5,7-dimetoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 206.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0579