Learn More
5,7-Dimetoxicumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490837 0.25 g 0.25 g
11470837 1 g 1 g
11480837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23226.01
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 487-06-9 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-06-9
Fórmula molecular C11H10O4
Peso molecular (g/mol) 206.197
Número MDL MFCD00006870
Clave InChI NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-dimethoxycoumarin, citropten, limettin, citroptene, citraptene, limetin, 5,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 5,7-dimethoxy-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy, coumarin, 5,7-dimethoxy
PubChem CID 2775
Nombre IUPAC 5,7-dimetoxicromen-2-ona
SMILES COC1=CC(=C2C=CC(=O)OC2=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dimethoxycoumarin
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 0.25 g
Índice Merck 14,5492
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 98%