Learn More
5,7-dimetoxi-2-fenilcromen-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chrysin Dimethyl Ether |
| CAS | 21392-57-4 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,7-Dimethoxyflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O4/c1-19-12-8-15(20-2)17-13(18)10-14(21-16(17)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dimetoxi-2-fenil-cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0892 |