Learn More
5,7-diyodoquinolin-8-ol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol) |
| CAS | 83-73-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol) |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9 H5 I2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 5,7-Diiodoquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. C (EP), 5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol, 5,7-Diiodooxine, 8-Hydroxy-5,7-diiodoquinoline, Di-Quinol, Diamoebin, Diiodohydroxyquin, Diiodohydroxyquinoline, Diiodoquin, Diiodoquinol, Dinoleine, Diodohydroxyquin, Diodoquin, Diodoxylin, Direxiode, Disoquin, Dyodin, Embequin, Enterodiamoebin, Enterosept, Floraquin, Iodoquinol, Ioquin, Lanodoxin, Moebiquin, NSC 74939, NSC 8704, Quinadome, Rafamebin, SS 578, Searlequin, Searlewuin, Sebaquin, Stanquinate, Yodoxin, Zoaquin, Clioquinol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 5,7-diyodoquinolin-8-ol |
| Mostrar más |