Learn More
5,7-dihidroxiimidazo[1,2-a]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine |
| CAS | 51647-90-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3O2/c10-4-3-5(11)9-2-1-7-6(9)8-4/h1-3,11H,(H,7,8,10) |
| SMILES | Oc1cc(O)n2ccnc2n1 |
| Nombre IUPAC | imidazo[1,2-a]pirimidina-5,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0382 |