Learn More
5,7-Dihidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329035 5 g 5 g
11339035 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14178.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-40-0
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.241
Número MDL MFCD00006834
Clave InChI RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dihydroxyflavone
Punto de fusión 284°C to 289°C
Cantidad 5 g
Beilstein 233276
Índice Merck 14,2256
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 98%