Learn More
5,7-Dihidroxi 4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30012034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012034 250 mg 250 miligramos
30008178 500 mg 500 miligramos
30010698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449171250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2107-76-8
Fórmula molecular C10 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423