Learn More
5,7-Dihidroxi 4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30008178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008178 500 mg 500 miligramos
30012034 250 mg 250 miligramos
30010698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449171500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2107-76-8
Fórmula molecular C10 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423