Learn More
5,7-Dihidroxi--metilcumarina,4-metilcumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451888 1 g 1 g
11461888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14528.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2107-76-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2107-76-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00016966
Clave InChI QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyllimetol, 4-methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, chembl12252, unii-vp62d4346m
PubChem CID 5354284
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Punto de fusión 298°C to 300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 179133
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 98%