Learn More
5,7-Dihidroxi-4-metil-2H-cromen-2-ona monohidrato, TRC
Código de producto. 30372569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30372569 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30372569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453263500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one Monohydrate
CAS 189251-57-8
Fórmula molecular C10H8O4 • H2O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Peso molecular (g/mol) 210.181802
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528