Learn More
5,7-Dihidroxi-4-metil-2H-cromen-2-ona monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one Monohydrate |
| CAS | 189251-57-8 |
| Fórmula molecular | C10H8O4 • H2O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 210.181802 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0528 |