Learn More
5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5,6-dihidro-4H-cromen-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricin |
| CAS | 520-32-1 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Flavone, 4',5,7-trihydroxy-3',5'-dimethoxy- (7CI,8CI), Tricin (6CI), 3',5'-O-Dimethyltricetin, 4',5,7-Trihydroxy-3',5'-dimethoxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxy-3',5'-dimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 294579 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.074 |