Learn More
5,7-Dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-4H-cromen-4-uno, TRC
Código de producto. 30380948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30380948 5 mg
30373836 50 mg
30375446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30380948 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4532685MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 520-31-0
Fórmula molecular C15H10O7
Peso molecular (g/mol) 302.24
Sinónimo 5,7,3',4',5'-Pentahydroxyflavone, Tricetin
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Specifications
Nombre del producto químico o material Tricetin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O7/c16-7-3-8(17)14-9(18)5-12(22-13(14)4-7)6-1-10(19)15(21)11(20)2-6/h1-5,16-17,19-21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0427