Learn More
5,7-Dihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenilo)-4H-cromen-4-uno, TRC
Código de producto. 30373836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373836 50 mg
30380948 5 mg
30375446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45326850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-31-0
Fórmula molecular C15H10O7
Peso molecular (g/mol) 302.24
Sinónimo 5,7,3',4',5'-Pentahydroxyflavone, Tricetin
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricetin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O7/c16-7-3-8(17)14-9(18)5-12(22-13(14)4-7)6-1-10(19)15(21)11(20)2-6/h1-5,16-17,19-21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0427